2-Methyl-2-buten 90% balance 2-Methyl-1-butene
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010
414090025
414092500
ACRO414090010EA
337
EUR
ACRO414090010
ACRO414090025
ACRO414092500
2-Methyl-2-buten 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-Methyl-2-buten
Formel:
C₅H₁₀ Siedepunkt: 35…38 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –134 °C Dichte: 0.66 g/cm³ Flammpunkt: –45 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009276 CAS-Nummer: 513-35-9 UN-Nummer: 2460 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene) |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |