2-Imidazolidinon, wasserfrei 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
412270010
412270250
412272500
ACRO412270010EA
302
EUR
ACRO412270010
ACRO412270250
ACRO412272500
2-Imidazolidinon, wasserfrei 96%
2-Imidazolidinon
Formel:
C₃H₆N₂O Siedepunkt: 187 °C (10Torr) Schmelzpunkt: 131,4…132.4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005257 CAS-Nummer: 120-93-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
GC | ≥99.75 % |
UV | at 255 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Specific gravity | (20°C) 0.900 to 0.904 |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity | ≤0.0008 meq/g |