Acrylsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
400300050 400300010 400300250
ACRO400300050EA 379 EUR
ACRO400300050 ACRO400300010 ACRO400300250
Acrylsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester 99%
Acrylsäure N-Hydroxysuccinimid-Ester
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00078261
CAS-Nummer: 38862-24-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %
GC ≥98.5 %