3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Boc-amino)-1-propanol, N-(3-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, Boc-β-Ala-ol, 3-(BOC-amino)-1-propanol, tert-Butyl N-(3-Hydroxypropyl)carbamate
399800100
399800500
ACRO399800100EA
56.3
EUR
ACRO399800100
ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molekulargewicht: 175.23 g/mol Dichte: 1.025 g/cm³ Flammpunkt: 109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191883 CAS-Nummer: 58885-58-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |