3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
399650100 399650500
ACRO399650100EA 37.9 EUR
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion 97%
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion
Formel: C₄H₃ClO₃
Schmelzpunkt: 208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134273
CAS-Nummer: 4971-55-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %