1-Boc-piperidin-3-carbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-DL-nipecotic acid, 1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylic acid, 1-Boc-Nipecotic acid, Boc-Nip-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
399580050 399580250
ACRO399580050EA 36.8 EUR
ACRO399580050 ACRO399580250
1-Boc-piperidin-3-carbonsäure 98%
1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673775
CAS-Nummer: 84358-12-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 162 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %