Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
399090050 399090250
ACRO399090050EA 48.5 EUR
ACRO399090050 ACRO399090250
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat 98%
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052925
CAS-Nummer: 35387-93-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥97.5 %