2-Methyl-1-Propanol, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
398950010
398951000
398950010.EA
228
EUR
398950010.
398951000.
2-Methyl-1-Propanol, extra trocken 99+%, AcroSeal®
2-Methyl-1-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂OH Molekulargewicht: 74.12 g/mol Siedepunkt: 108 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0.8 g/cm³ Flammpunkt: 28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS-Nummer: 78-83-1 UN-Nummer: 1212 ADR: 3 III Merck Index: 13,05148 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |