5-Brom-2-chloranisol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
398900050
398900250
ACRO398900050EA
112
EUR
ACRO398900050
ACRO398900250
5-Brom-2-chloranisol 98%
5-Brom-2-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Molekulargewicht: 221.48 g/mol Siedepunkt: 240…245 °C (748 mmHg) Schmelzpunkt: 27…28 °C Dichte: 1.631 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078659 CAS-Nummer: 16817-43-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |