N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
398330010 398330050 398330250
ACRO398330010EA 44.2 EUR
ACRO398330010 ACRO398330050 ACRO398330250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
Schmelzpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043022
CAS-Nummer: 71026-66-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %