3-Brom-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
398080010
398080050
ACRO398080010EA
118
EUR
ACRO398080010
ACRO398080050
3-Brom-4-formylpyridin 97%
3-Brom-4-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Schmelzpunkt: 80…83 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05864506 CAS-Nummer: 70201-43-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 79 to 83 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |