Methyl-6-indolcarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
397930010 397930050
ACRO397930010EA 29.4 EUR
ACRO397930010 ACRO397930050
Methyl-6-indolcarboxylat 97%
Methyl-6-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Schmelzpunkt: 76…83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00211063
CAS-Nummer: 50820-65-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %