(2S)-1-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-piperidincarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-Homopro-OH, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pipecolic Acid, Boc-HomoPro-OH, 1-Boc-L-pipecolic Acid, (S)-1-Boc-2-piperidinecarboxylic Acid, Boc-Pip-OH, (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
397830050
397830250
ACRO397830050EA
120
EUR
ACRO397830050
ACRO397830250
(2S)-1-{[(2-Methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-2-piperidincarbonsäure 98%
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151904 CAS-Nummer: 26250-84-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -62° to -65° (20°C, 589 nm) (C=1, acetic acid) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |