2-Methylnicotinsäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
397320010
397320050
397320250
ACRO397320010EA
77.5
EUR
ACRO397320010
ACRO397320050
ACRO397320250
2-Methylnicotinsäure 98+%
2-Methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Schmelzpunkt: 225…228 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013449 CAS-Nummer: 3222-56-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |