2-Methylbutan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
397220010 397221000
397220010.EA 201 EUR
397220010. 397221000.
2-Methylbutan, extra trocken 99+%, AcroSeal®
2-Methylbutan
Formel: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Siedepunkt: 30 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –160 °C
Dichte: 0,62 g/cm³
Flammpunkt: –51 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009338
CAS-Nummer: 78-78-4
UN-Nummer: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=498904a9f8b2618e19d2343aa74e247ec7121f00&vid=c7ed2044255d0d72af23a3fafec4ef6066d25097&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %