Chlorbenzol, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
396970010 396971000
396970010.EA 219 EUR
396970010. 396971000.
Chlorbenzol, extra trocken 99.8%, AcroSeal®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Siedepunkt: 131 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.1075 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
UN-Nummer: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered