Imidazol ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
396740025
396741000
396745000
ACRO396740025EA
748
EUR
ACRO396740025
ACRO396741000
ACRO396745000
Imidazol ACS
Imidazol
Formel:
C₃H₄N₂ Molekulargewicht: 68.08 g/mol Siedepunkt: 255…256 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 86…90 °C Flammpunkt: 145 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005183 CAS-Nummer: 288-32-4 UN-Nummer: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,04935 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.2 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
pH | 9.5 to 11.0 (5% at 25°C) |
Titration with HClO4 | ≥99 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |