1-Butansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
396640250 396641000
ACRO396640250EA 140 EUR
ACRO396640250 ACRO396641000
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei 99+% für die Ionenpaar-Chromatographie
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molekulargewicht: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test