(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra trocken 99+% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
396620010
396620025
396621000
396620010.EA
223
EUR
396620010.
396620025.
396621000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra trocken 99+% stabilisiert, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 78…80 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –136 °C Dichte: 0.86 g/cm³ Flammpunkt: –11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005367 CAS-Nummer: 96-47-9 UN-Nummer: 2536 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.002 % |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 150 to 400 ppm (BHT) |
Peroxides | ≤50 ppm |