Ammoniumchlorid ≥99,0%, reinst, Trennmittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ammonium muriate, Salmiac
396400010
396400050
ACRO396400010EA
44.1
EUR
ACRO396400010
ACRO396400050
Ammoniumchlorid ≥99,0%, reinst, Trennmittel
Ammoniumchlorid
Formel:
NH₄Cl Molekulargewicht: 53.49 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C (Subl.) Dichte: 1.52 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS-Nummer: 12125-02-9 Merck Index: 13,00510 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | 99.0 to 101.0 % |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Anticaking agent | ≤0.7 % (Tricalcium phosphate) |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |