N,N-Dimethylacetamid, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
396350010 396350025 396351000
396350010.EA 223 EUR
396350010. 396350025. 396351000.
N,N-Dimethylacetamid, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0.937 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %