Aktivkohle, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
395710010
395712500
ACRO395710010EA
158
EUR
ACRO395710010
ACRO395712500
Aktivkohle, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Aktivkohle
Formel:
C Schmelzpunkt: 3652 °C Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 ADR: 4.2,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Granular solid |
Water | ≤2 % (As packed) |
Particle size | ≤4 % (< 40 mesh) |
Molasses number | ≥230 |
Abrasion number | ≥75 |
Iodine number | ≥1000 mg/g |