4-(Hydroxymethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
394340010 394340100
ACRO394340010EA 54.5 EUR
ACRO394340010 ACRO394340100
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
Molekulargewicht: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017598
CAS-Nummer: 3006-96-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %