Methylthymolblau Natriumsalz ACS Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
394210010
394210050
ACRO394210010EA
48.9
EUR
ACRO394210010
ACRO394210050
Methylthymolblau Natriumsalz ACS Indikator-Qualität
Methylthymolblau Natriumsalz
Formel:
C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148905 CAS-Nummer: 1945-77-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue) |
Suitability | (as metal indicator) Passes test |
Clarity of solution | Passes test |