4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
393850010 393850050
ACRO393850010EA 58.1 EUR
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Schmelzpunkt: 148…161 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684315
CAS-Nummer: 208399-66-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %