2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
393810010
393810050
ACRO393810010EA
48.8
EUR
ACRO393810010
ACRO393810050
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Schmelzpunkt: 121…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320763 CAS-Nummer: 175676-65-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |