1-Brom-2-(methoxymethyl)benzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromobenzyl methyl ether
393400250 393400010 393400050
ACRO393400250EA 234 EUR
ACRO393400250 ACRO393400010 ACRO393400050
1-Brom-2-(methoxymethyl)benzol 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formel: C₈H₉BrO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03790887
CAS-Nummer: 52711-30-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %