DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 21.8 EUR
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Formel: C₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 139.58 g/mol
Schmelzpunkt: 157…158 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00035523
CAS-Nummer: 13515-97-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %