Bismut(III)hydroxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Bismuth hydroxide
393290500 393292500
ACRO393290500EA 35.4 EUR
ACRO393290500 ACRO393292500
Bismut(III)hydroxid
Bismuth(III) hydroxide
Formel: H₃BiO₃
Schmelzpunkt: 415 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046188
CAS-Nummer: 10361-43-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Loss on drying ≤1.0 %
Identification Positive
Bismuth (Bi) ≥80.0 % (on dry basis)