3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,7-Dimethyloctan-1-ol
392620500
392622500
ACRO392620500EA
55.9
EUR
ACRO392620500
ACRO392622500
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
3,7-Dimethyl-1-octanol
Formel:
C₁₀H₂₂O Siedepunkt: 118 °C (15 mmHg) Dichte: 0.828 g/cm³ Flammpunkt: 97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002936 CAS-Nummer: 106-21-8 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |