di-Ammoniumhydrogencitrat 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 54.1 EUR
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
di-Ammoniumhydrogencitrat 98%, rein
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichte: 1,5 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %