tri-Natriumcitrat, wasserfrei 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 67.7 EUR
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
tri-Natriumcitrat, wasserfrei 98%, rein
tri-Natriumcitrat
Formel: C₆H₅Na₃O₇
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 290 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012462
CAS-Nummer: 68-04-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %