1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylene Glycol Bis(2-iodoethyl) Ether
391690050
391690250
ACRO391690050EA
43
EUR
ACRO391690050
ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% stabilisiert
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Formel:
C₆H₁₂I₂O₂ Dichte: 2.028 g/cm³ Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075008 CAS-Nummer: 36839-55-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange-red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | copper |