5-Indolcarbaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 37.4 EUR
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
5-Indolcarbaldehyd 98+%
5-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molekulargewicht: 145.16 g/mol
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093664
CAS-Nummer: 1196-69-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %