4-(Brommethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
391570010 391570050
ACRO391570010EA 84.8 EUR
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Brommethyl)phenylboronsäure 97%
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
Schmelzpunkt: 165…172 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318113
CAS-Nummer: 68162-47-0
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %