(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
391080010
391080050
ACRO391080010EA
69.5
EUR
ACRO391080010
ACRO391080050
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 97+%, >98.0% ee
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formel:
C₄H₁₁NOS Schmelzpunkt: 101 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05861480 CAS-Nummer: 343338-28-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |