O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-2-Pyridyl Thionocarbonate, Thiocarbonic Acid O,O'-Di-2-pyridyl Ester
390880010
390880050
ACRO390880010EA
69.6
EUR
ACRO390880010
ACRO390880050
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate 97%
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate
Formel:
C₁₁H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 232.26 g/mol Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00074870 CAS-Nummer: 96989-50-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |