1,1-Diphenyl-2-propin-1-ol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
389970050 389970250
ACRO389970050EA 34.1 EUR
ACRO389970050 ACRO389970250
1,1-Diphenyl-2-propin-1-ol 98%
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₁₅H₁₂O
Siedepunkt: 183 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041570
CAS-Nummer: 3923-52-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 50 °C
GC ≥97.5 %