tri-Lithiumorthophosphat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
389781000 389785000
ACRO389781000EA 65.8 EUR
ACRO389781000 ACRO389785000
tri-Lithiumorthophosphat, reinst
tri-Lithiumorthophosphat
Formel: Li₃O₄P
Schmelzpunkt: 837 °C
Dichte: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016187
CAS-Nummer: 10377-52-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %