Wasser für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Hydrogen oxide
389390010 389390025
ACRO389390010EA 33.2 EUR
ACRO389390010 ACRO389390025
Wasser für die HPLC
Wasser
Formel: H₂O
Molekulargewicht: 18.02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 0
Dichte: 1 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 254 nm A: ≤0.004
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm