Zink(II)acetylacetonat (∼25% Zn)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
388770050 388771000 388775000
ACRO388770050EA 25.5 EUR
ACRO388770050 ACRO388771000 ACRO388775000
Zink(II)acetylacetonat (∼25% Zn)
Zink(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₄Zn
Siedepunkt: 129…131 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000035
CAS-Nummer: 14024-63-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 23.5 to 26.0 % (Zinc)