Natrium-Quecksilber-amalgan Na ∼20%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mercury sodium alloy
388460100
388460500
ACRO388460100EA
172
EUR
ACRO388460100
ACRO388460500
Natrium-Quecksilber-amalgan Na ∼20%
Natrium-Quecksilber-amalgan
Formel:
Hg:Na Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210362 CAS-Nummer: 11110-52-4 UN-Nummer: 3401 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Silver to grey Irregular pieces |
Sodium (Na) | 20 % (approximately) |