2-Hydroxyphenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
387500010 387500050
ACRO387500010EA 59.2 EUR
ACRO387500010 ACRO387500050
2-Hydroxyphenylboronsäure 97%
2-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
Molekulargewicht: 137.93 g/mol
Schmelzpunkt: 173…174 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074581
CAS-Nummer: 89466-08-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %