Petroleumbenzin, 180…280 °C ∼, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
387490010 387490025 387490050 387490250
ACRO387490010EA 51.4 EUR
ACRO387490010 ACRO387490025 ACRO387490050 ACRO387490250
Petroleumbenzin, 180…280 °C ∼, rein
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 200…250 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135561
CAS-Nummer: 8008-20-6
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Boiling point 200 to 250°C
Density (15°C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %