Nickel(II)chlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Nickel dichloride

387320500 387322500
ACRO387320500EA 65.5 EUR
ACRO387320500 ACRO387322500
Nickel(II)chlorid 98%
Nickel(II)chlorid
Formel: Cl₂Ni
Schmelzpunkt: 1001 °C
Dichte: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light orange to brown Powder
Titration Argentometric ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR