9-Vinylcarbazole 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 30.2 EUR
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Formel: C₁₄H₁₁N
Siedepunkt: 154 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Flammpunkt: 182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004966
CAS-Nummer: 1484-13-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %