2-Hydroxythiophenol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
385600010 385600050
ACRO385600010EA 67.5 EUR
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroxythiophenol 98+%
2-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 40 °C (300 mmHg)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1.22 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040447
CAS-Nummer: 1121-24-0
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %