Methyldecanoat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 33.1 EUR
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Methyldecanoat 98+%
Methyldecanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Siedepunkt: 226 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0,871 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009580
CAS-Nummer: 110-42-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %