Ammonium thioglycolate 70% 70% (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammonium thioglycolate solution, Thioglycolic Acid Ammonium Salt, Ammonium Mercaptoacetate
384682500 384680010 384680000
ACRO384682500EA 27.5 EUR
ACRO384682500 ACRO384680010 ACRO384680000
Ammonium thioglycolate 70% 70% (w/w)
Ammonium thioglycolate
Formel: C₂H₇NO₂S
Molekulargewicht: 109.14 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.22 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137451
CAS-Nummer: 5421-46-5
UN-Nummer: 2922
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 68.0 to 72.0 %
Identification mercaptane:positive
pH 5.8 to 6.4
Iron (Fe) ≤0.2 ppm