1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382960250 382960010 382960050
ACRO382960250EA 966 EUR
ACRO382960250 ACRO382960010 ACRO382960050
1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97+%
1-Methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03789259
CAS-Nummer: 761446-44-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.0 %